Learn More
Brady™ ToughStripe™ Rutschfeste Sicherheitsmarkierung für Böden
Schwer zu übersehende Markierungen aus haltbarem Bodenmarkierungsband
Marke: Brady™ 104502
Beschreibung
- Mit Hochleistungsklebstoff auf der Rückseite
- Mit seinem gut sichtbaren, glänzenden Erscheinungsbild erhalten Mitarbeiter wichtige Sicherheits- und Warnmeldungen
- Durchsichtiger rutschfester Bereich
- Entwickelt mit Teilen aus rutschfestem Material, die versehentliches Ausrutschen, Stolpern und Hinfallen verhindern
- Leicht zu entfernen und aufzutragen
- Aus Polyester
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA | |
Polyester | |
Dauerhafte Gummierung | |
Dient zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, zur Hervorhebung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen und zur Durchsetzung von Anforderungen an die Schutzausrüstung; mit glänzender Optik und einem durchsichtigen Rutschschutzbereich zur Übermittlung wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter | |
355.60 mm | |
-0.4 °F | |
18 in. | |
-18 °C bis 54 °C | |
-0,4 °F bis 129,9 °F | |
457,20 x 355,60 mm | |
Sicherheitsschild für Bodenmarkierung |
Glanz | |
Je 1 | |
ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder | |
14 in. | |
129.9 °F | |
0.01 Zoll | |
457.20 mm | |
Rechteckig | |
Deutsch | |
Gehörschutzbereich | |
Schwarz auf gelb |