Learn More
Brady™ ToughStripe™ Rutschfeste Sicherheitsmarkierung für Böden
Schwer zu übersehende Markierungen aus haltbarem Bodenmarkierungsband
71.58 € - 106.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11701705
|
Brady™
104487 |
Sicherheitsdusche | Schwarz | Rund | N/A | ||||||
11791695
|
Brady™
104486 |
First Aid | Weiß | Rund | N/A | ||||||
11731705
|
Brady™
104490 |
Exit (Programm beenden) | Schwarz auf Weiß | Rund | N/A | ||||||
11741705
|
Brady™
104491 |
First Aid | Weiß | Rechteckig | N/A | ||||||
11771705
|
Brady™
104494 |
Feuerwehrschlauch | Schwarz auf Weiß | Rund | N/A | ||||||
11751705
|
Brady™
104492 |
Feuerlöscher | Schwarz auf Weiß | Rund |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781705
|
Brady™
104495 |
Notausgang | Schwarz auf Weiß | Rund |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761705
|
Brady™
104493 |
Feueralarm | Schwarz auf Weiß | Rund | N/A | ||||||
11711715
|
Brady™
104498 |
Lagerung von Chemikalien | Rot | Rechteckig | N/A | ||||||
11721715
|
Brady™
104499 |
Achten Sie auf Ihre Schritte! | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
11756355
|
Brady™
104502 |
Gehörschutzbereich | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
11766355
|
Brady™
104503 |
Augenschutzbereich | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
11776355
|
Brady™
104504 |
Schutzhelmbereich | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
11796355
|
Brady™
104506 |
biologische Gefahr | Schwarz auf orange | Rechteckig | N/A | ||||||
11786355
|
Brady™
104505 |
Schutzbrille erforderlich | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
11706365
|
Brady™
104507 |
Augenwaschstation | Schwarz | Rund | N/A | ||||||
11736365
|
Brady™
104510 |
Schutzbrillen erforderlich | Schwarz auf gelb | Rechteckig | N/A | ||||||
Beschreibung
- Mit Hochleistungsklebstoff auf der Rückseite
- Mit seinem gut sichtbaren, glänzenden Erscheinungsbild erhalten Mitarbeiter wichtige Sicherheits- und Warnmeldungen
- Durchsichtiger rutschfester Bereich
- Entwickelt mit Teilen aus rutschfestem Material, die versehentliches Ausrutschen, Stolpern und Hinfallen verhindern
- Leicht zu entfernen und aufzutragen
- Aus Polyester
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA | |
Polyester | |
Dauerhafte Gummierung | |
Dient zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, zur Hervorhebung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen und zur Durchsetzung von Anforderungen an die Schutzausrüstung; mit glänzender Optik und einem durchsichtigen Rutschschutzbereich zur Übermittlung wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter | |
-0.4 °F | |
-18 °C bis 54 °C | |
Deutsch |
Glanz | |
Je 1 | |
ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder | |
129.9 °F | |
0.01 Zoll | |
-0,4 °F bis 129,9 °F | |
Sicherheitsschild für Bodenmarkierung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Rutschfeste Sicherheitsmarkierung für Böden