Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß Artikelnummer.: 15166563
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15166563 Alle ansehen Ansell Produkte
5,5
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 15166563
Marke: Ansell 83500055
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyisopren. Ansell™ TouchNTuff™ weiße Polyisopren-Handschuhe der 83-500-Serie sind ergonomisch gestaltet für eine bessere Passform und mehr Komfort und reduzieren Ermüdung und Belastungen der Hände.
  • Puderfreie, chlorierte Innenseite
  • Aufgerolltes Bündchen
  • Handspezifisch
  • Glatte Oberfläche
  • Polyisopren
  • Weiß 
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 5,5
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 8350055
Menge 200 Paare
Beständig gegen Spritzwasserbeständigkeit
Serie 83-500
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2408101305 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number83500055
Chargennummer2408101105 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number83500055
Chargennummer2407039305 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number83500055
Chargennummer2408101305 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number83500055
Chargennummer2408101105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number83500055
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß >