Learn More
JULABO™ TopTech™ Tiefkälteumwälzthermostate zum Heizen und Kühlen
Ausgestattet mit einem zweistufigen Kompressorkühlsystem für den Dauerbetrieb von internen und externen Anwendungen.
17080.00 € - 21500.00 €
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40°C |
---|---|
Beschreibung | Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe |
Display | VFD |
Heizleistung | 1,3 kW |
Enthält | Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm ID (Pumpenanschlüsse M10x1 Buchse) |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11950298
|
JULABO™
9162670 |
&Minus;70 bis +100&Grad;C | 4,5 l | N/A | |||||
11964838
|
JULABO™
9162681 |
−81 bis +100&Grad;C | 6,5 l |
20870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11904848
|
JULABO™
9162689 |
-90°C bis +100°C | 8 l | N/A | |||||
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- PID3 Kaskaden-Temperaturregelung
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- ACC aktive Kühlregelung
- Kondensatableiter zur Vermeidung von Eisbildung als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 bis 40°C | |
VFD | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm ID (Pumpenanschlüsse M10x1 Buchse) | |
±0,02 °C |
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe | |
1,3 kW | |
11-16 l/min | |
230 V |