Learn More
JULABO™ TopTech™ Tiefkälteumwälzthermostate zum Heizen und Kühlen
Ausgestattet mit einem zweistufigen Kompressorkühlsystem für den Dauerbetrieb von internen und externen Anwendungen.
Marke:  JULABO™ 9162670
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11950298
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • PID3 Kaskaden-Temperaturregelung
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
  • ACC aktive Kühlregelung
  • Kondensatableiter zur Vermeidung von Eisbildung als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40°C
4,5 l
&Minus;70 bis +100&Grad;C
1,3 kW
F70-ME
±0,02 °C
54 x 42 x 71 cm
12 cm
12 cm
13 cm
63 kg
50 Hz
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe
0,34 kW bei 20°C
VFD
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm ID (Pumpenanschlüsse M10x1 Buchse)
11-16 l/min
13 x 12 x 12 cm
54 cm
42 cm
71 cm
63 kg
230 V