missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tissue Culture Flask
Tissue culture flask with peel-off foil
169.00 € - 370.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrene |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Graduated | Yes |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17295426
|
TPP Techno Plastic Products AG
90078 |
75 cm2 |
370.00 €
32 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17205436
|
TPP Techno Plastic Products AG
90153 |
150 cm2 |
215.00 €
18 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17215436
|
TPP Techno Plastic Products AG
90303 |
300 cm2 |
169.00 €
8 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Tissue Culture Flask with peel-off Foil 25 - 300 cm2
- Available in all sizes: 25 - 300 cm2
- Foil is peeled off to enable a large, direct access to the cultivation chamber
- Large pinched flap for a firm grip
- The flask cannot be re-closed after the foil has been peeled-off
- It is delivered with filter screw caps. An internal pressure of more than 0.03 bar in the flask without pressure equalization might raise the foil and result in leakage.
- Stacking ring offers stable and slip-free stapling of several flasks
- Vents for even aeration between stacked flasks
Spezifikation
Polystyrene | |
Single-use | |
Steril | |
Belüftet |
Nicht autoklavierbar | |
Yes | |
Flach |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts