Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tissue Culture Flask
Tissue culture flask with peel-off foil
Marke:  TPP Techno Plastic Products AG 90078
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17295426
  • 370.00 € / 32 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tissue Culture Flask with peel-off Foil 25 - 300 cm2
  • Available in all sizes: 25 - 300 cm2
  • Foil is peeled off to enable a large, direct access to the cultivation chamber
  • Large pinched flap for a firm grip
  • The flask cannot be re-closed after the foil has been peeled-off
  • It is delivered with filter screw caps. An internal pressure of more than 0.03 bar in the flask without pressure equalization might raise the foil and result in leakage.
  • Stacking ring offers stable and slip-free stapling of several flasks
  • Vents for even aeration between stacked flasks
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrene
Nicht autoklavierbar
Yes
Steril
Belüftet
65 mL max
Peel-off foil, filter screw cap
Single-use
Weit
Flach
75 cm2
155 x 87 x 45 cm