Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 107621
36.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10241850
  • 45.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Versatzadapter, Verlängerung für Abluftfilter
Befestigung des Abluftfilters an den Abfallbehältern in jeder Position
Adapter
Black
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SymLine™ Adapter > Adapter; Beschreibung: Versatzadapter, Verlängerung für Abluftfilter; Typ: Adapter