Learn More
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium
Bietet präzise Höheneinstellung über eine Stellschraube. Fisherbrand™ Aluminium-Laborheber werden mit hoher Genauigkeit mit einer Edelstahl-Stellschraube hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 2035
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11825091
  • 154.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue eloxierte Oberfläche
  • Absolut stabil – keine Wippbewegungen
  • Die obere und die untere Platte sind speziell für die Aluminiumextrusion ausgelegt und bieten außergewöhnlich stabilen Halt
Hinweis:
Das Foto zeigt Labjack mit Verlängerungsplatte. (Verlängerungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
150 mm
Mit Bedienschraube aus Edelstahl
Je 1
60 bis 290 mm
150 mm
Laborjacke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium > Plattengröße: 150 x 150 mm; Max. Höhe: 290mm