Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 117111
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18636488
  • 128.00 € / 1 Bogen
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Black
Thread adapter, S60/61 (m) to S50 (f), excentric with FKM gasket
PE-HD-EL
Adapter
Name des Produkts
SymLine™ Adapter > Description: Thread adapter, S60/61 (m) to S50 (f), excentric with FKM gasket