Learn More
Lösung mit dreiunddreißig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 101 100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12926213
  • 343.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dreiunddreißig-Elemente-Lösung: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn für ICP 100 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
Lösung mit dreiunddreißig Elementen
Flasche
ICP-Standardlösung mit mehreren Elementen
5 % HNO3
Flüssig
100 mg/l
100 ml
Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
1760
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1099371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberMS 101 100
Chargennummer1084216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberMS 101 100
Chargennummer1024415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberMS 101 100
Chargennummer1033375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberMS 101 100
Chargennummer1053429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberMS 101 100
Name des Produkts
Lösung mit dreiunddreißig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >