Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC-G Sicherheitswerkbänke für Chemikalien mit zwei Türen und vier Fenstern, hellgrau
Artikelnummer. 15661084 Shop alle Asecos produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tragkraft:
6 Ausziehböden: je 30 kg/33 l, maximale Belastung: 600 kg
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15661084
Brand: Asecos™ 3049604130518
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren mit feststehenden Fenstern
  • Modernes zweifarbiges Design: Gehäuse in hellgrau, Flügeltüren in verschiedenen Farben
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Tekniske data
Konfiguration 6 Ausziehböden mit 30 kg/33 l, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit PP-Wanne
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 996 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Ausführung der Tür Flügel, 4 Fenster
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
Tragkraft 6 Ausziehböden: je 30 kg/33 l, maximale Belastung: 600 kg
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Pull-out shelf
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet
Gewicht (metrisch) 175 kg
Farbe Hellgrau, Light Gray
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76.77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 41.54 in.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.