Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with domed cap, 0.5 mL, autoclaved
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Magazine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
1000 GeneAmp dünnwandige Reaktionsröhrchen mit gewölbter Kappe, 0,5 ml, autoklaviert
Dünnwandige Röhrchen ermöglichen eine schnelle Wärmeübertragung von und zu Proben, um kürzere Zykluszeiten und eine höhere Spezifität für präzise PCR in 0,5 ml-PCR-Systemen zu erzielen.
- Dünner Kunststoff für rasche Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Flache, mattierte Verschlusskappen für einfaches Markieren
- Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
- Auch in kostengünstigen Großpackungen erhältlich
- Rasche Wärmeübertragung
- Speziell entwickeltes Polypropylen, optimiert für die Verwendung mit Veriti™ 60 Well Thermocycler und Dual 96 Well GeneAmp PCR-System 9700. Die Röhrchen werden strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Einfach zu bedienen
- Die Röhrchen verfügen über eine flache, mattierte Verschlusskappe, eine feste Dichtung und einen durchsichtigen konischen Boden
- Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl.
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Farblos |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 38 ml |
| Volumen (metrisch) | 0,6 mL |
| Menge | 1000 Magazine |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Produktlinie | GeneAmp |
| Sterilität | Steril |
| Material | Polypropylen |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1.000 GeneAmp™ Dünnwnadige Reaktionsröhrchen mit gewölbter Kappe, 0,5 ml, autoklaviert. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Mehr anzeigen |