Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0,5 ml, mit montierten Verschlusskappen
Artikelnummer. p-6814351 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rosé
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10025720
Marke: BRAND™ 781310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. 0,5-ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen - dünnwandig, autoklavierbar, RNase-, DNase- und DNA-frei. Unsteril erhältlich. Gleichmäßige Wände für einheitliche, präzise Wärmeübertragung. Leicht zu öffnende, flache Kappen bilden eine dichte Versiegelung zur Verhinderung von Probenverdunstung. Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Autoklavierbar (wie nicht steril) und RNase-, DNase- und DNA-frei.
  • Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
  • Im Lieferumfang sind Verschlusskappen enthalten, die eine dichte Versiegelung bilden und die Probenverdampfung verhindern, aber einfach zu öffnen und zu schließen sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase- und DNA-frei
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Menge 1000 Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Format Tube
Reaktionsvolumen 0,5 mL
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen