Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Flexible Matten aus flachen/gewölbten Deckelstreifen für PCR-Anwendungen oder ultraklaren Deckelstreifen für qPCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1815
27.37 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Besonderheiten
- Zum Verschließen von qPCR-Platten können mehrere Deckelstreifen gleichzeitig aufgesetzt werden, das erspart Vorbereitungszeit.
- Schneiden von Klebefolien ist nicht mehr notwendig.
- Geeignet für die Verwendung mit allen Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Beständigkeit bei Autoklavieren: Erfolgreich getestet
DMSO-Beständigkeit (100 %): Erfolgreich getestet
Ethanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Beständigkeit gegen Gammabestrahlung: Erfolgreich getestet
Gefahren: Keine
Isopropanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Langzeitlagerung: Erfolgreich getestet
PCR (einschließlich Wasserbad): Erfolgreich getestet
Abziehbar: Erfolgreich getestet
Durchstechbar: Nicht empfohlen
qPCR:Ultraklare Kappen: Erfolgreich getestet
Gewölbte oder flache Kappen: Nicht empfohlen
Wiederverschließbar: Erfolgreich getestet
Versiegelungstemperaturbereich: −20 °C bis +120 °C
Haltbarkeit: 60 Monate
Versandbedingungen: Umgebungsbedingungen
Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung: Erfolgreich getestet
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
Spezifikation
klar | |
96 | |
25 mats | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
Ja | |
96-Well-Platte |
Polypropylen | |
25 | |
8 Flachdeckel-Streifen | |
VersiPlate | |
-20°bis +120 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen