Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Renvo™ Starterkit
Das Thermo Scientific™ Renvo™ Testgerät ist eine tragbare schnelle PCR-Plattform, die zusammen mit dem Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Test verwendet wird, um in nur 30 Minuten schnelle und hochgenaue Ergebnisse aus Luftproben zu erzielen. Der Renvo™ SARS-CoV-2-Test wird an Proben der Umgebungsluft, die mit dem Thermo Scientific™ AerosolSense™ Sampler gewonnen wurden, durchgeführt.
Marke: Thermo Scientific™ REND2000-AA
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Renvo™ Testgerät ist eine tragbare schnelle PCR-Plattform, die zusammen mit dem Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Test verwendet wird, um in nur 30 Minuten schnelle und hochgenaue Ergebnisse aus Luftproben zu erzielen. Der Renvo™ SARS-CoV-2-Test wird an Proben der Umgebungsluft, die mit dem Thermo Scientific™ AerosolSense™ Sampler gewonnen wurden, durchgeführt.
Verwendungszweck: Nur für die Umgebungsüberwachung und nicht für diagnostische Zwecke.
- Im Lieferumfang enthalten: Renvo Testgerät (1), Halterung (1), Netzkabel und Renvo SARS-CoV-2-Testkit (25)
- Schnelle Ergebnisse: SARS-CoV-2-Ergebnisse in 30 Minuten
- Vergleichbare Empfindlichkeit und Genauigkeit wie bei PCR-Standardtests im Labor
- Klein, tragbar, einfach zu bedienen
- Einfacher Arbeitsablauf:
- Probe aus dem AerosolSense Sampler entnehmen
- Probe eluieren
- Probe laden
- Ergebnisse ablesen
Das handflächengroße Renvo Testgerät regelt Reaktionstemperaturen, Reaktionszeiten und Flüssigkeitsbewegungen innerhalb der Renvo SARS-CoV-2-Testkassette, was zu einem schnellen und automatisierten SARS-CoV-2-PCR-Assay führt. Nach ca. 30 Minuten werden die Ergebnisse der Luftprobenprüfung durch blaue Testlinien auf dem Detektionsstreifen in der Testkassette visualisiert. Als Kontrolle für die ordnungsgemäße Funktion von Reagenzien und des Renvo Testgeräts sowie zur Bestätigung, dass ein negatives Testergebnisses für eine Luftprobe gültig ist, erscheint im Kontrollbereich eine blaue Verfahrenskontrolllinie. Die Einfachheit des Design und Anzeigebildschirms sorgen für einen intuitiven Arbeitsablauf unter Verwendung des Renvo SARS-CoV-2-Tests.
Nach dem Einsetzen einer Renvo SARS-CoV-2-Testkassette erkennt und identifiziert das Renvo Testgerät die Kassette. Nachdem der Anwender eine Luftprobe aus der AerosolSense Probenkartusche in die Testkassette transferiert und den Deckel des Renvo Testgeräts geschlossen hat, regelt die im Testgerät integrierte Firmware den Flüssigkeitsfluss der Probe in die verschiedenen Kammern der Kassette und gibt geregelte Spannungssignale an die verschiedenen Kassetten-Heizelemente (die durch Sensoren im Gerät überwacht werden) aus. Der Status mit wichtigen Informationen, wie der geschätzten Zeit bis zum Lesen von Ergebnissen und verschiedene Fehlerzustände (sollten Fehler auftreten), wird dem Anwender visuell angezeigt.
Spezifikation
Kit mit Testgerät: Wiederverwendbares Renvo Testgerät, Stromkabel, Netzadapter | |
~30 Minuten | |
619 g (< 1,4 lb), einschließlich Testgerät, Netzadapter und US-Stromkabel | |
15 bis 30 °C |
∼ 2 Tests/Stunde pro Testgerät | |
14,5 x 9,9 x 9,7 cm (5,7 x 3,9 x 3,8 in) | |
Eingangsstrom Testgerät: 12 V DC ± 1 V DC, max. 1 A; Eingangsstrom AC-Netzadapter: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz; Ausgangsstrom AC-Netzadapter: 12 V DC, 2,08 A, max. 25 W |