Learn More
Motic™ Digitales LED-Binokular-Mikroskop BA210
Binokulares Mikroskop für die Grundlagenarbeit in den Biowissenschaften der Biologie und Medizin.
Marke: Motic™ 1100401200543
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnitte, Abstriche und native transparente Proben werden durch qualitativ hochwertige Plan Achromat-Objektive dargestellt
- Studenten und Labortechniker profitieren von der vorinstallierten Einstellung der Optik und der 3 W-LED-Beleuchtung
- Startbereit
- Eine integrierte 3-MP-Kamera mit einer Motic Images 3.0 Software (als Vollversion) ist startbereit und kann zur Dokumentation genutzt werden
- Koaxial-Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung
- Feinfokus-Präzision: 2 µm
- Fokussierhub: 20 mm
Spezifikation
Mechanischer Tisch mit eingebauter koaxialer Niederposition-Tischsteuerung und Probenhalter (140 x 135 mm) | |
USB 2,0 | |
Binokularkopf, Typ Siedentopf, mit integrierter Digitalkamera | |
Live-Anzeigemodus über USB (2048 x 1536 Pixel); LED 3 W mit Intensitätssteuerung | |
4X, 10X, 40X, 100XS (Öl) | |
3MP. | |
Vierfach umgekehrt | |
100 bis 240 V (mit CE-Kennzeichnung) | |
360 x 190 x 395 mm |
Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber | |
Voreinstellung für oberen Anschlag, aber einstellbar, CMOS-Sensor (1/2 Zoll) | |
Iris | |
Weitfeld N-WF10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung | |
CCIS EC plan-achromatisch, DIN | |
Staubschutzdeckel, Netzkabel, Inbusschlüssel, Immersionsöl (5 ml), Ersatzsicherung, Kabelhalter, Rändelschraube, Kalibrierschieber, USB-Kabel | |
Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™) | |
Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux | |
7,2 kg |
CE_17143915.pdf
DateigrößeVersion: 183.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Digitales LED-Binokular-Mikroskop BA210 > Zielsetzungen: 4X/0,10 (WD 15,9 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,5 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,15 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur