Learn More
Fisherbrand™ Magnetischer Induktionsrührer
Der magnetische Induktionsrührer verwendet moderne Magnetspulentechnologie, die keine beweglichen Teile aufweist. Das Ergebnis ist ein motorloser, verschleißfreier Antrieb und eine wartungsfreie Einheit. Hochwertige Seltene-Erden-Magnete sorgen für eine starke magnetische Kopplung mit gleichbleibend exakter Ausrichtung, wodurch die Gefahr von Spin-Outs deutlich reduziert wird.
Marke:  Fisherbrand™ 120903
277.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17891672
  • 374.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 5 Jahre Garantie
  • Das robuste ABS-Gehäuse ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen
  • Verschleißfreie Magnetspulen bieten einen konsistenten und geräuschlosen Betrieb
  • Eine einfach abzulesende Digitalanzeige steuert präzise Zeit und Geschwindigkeit und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen
  • Das Gerät ist mit einer Einschaltdauer von 50 % bis zu 99 Zyklen programmierbar
  • Zeit und Geschwindigkeit können während des Betriebs des Geräts bequem eingestellt werden
  • Umkehrrotationsoption für bessere Mischergebnisse
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant
  • Schnelles Beschleunigen und Bremsen (weniger als 10 Sekunden), um die Anforderungen an die Rührgeschwindigkeit schnell zu erfüllen
  • Die Silikonmatte auf der Abdeckung verhindert das Verrutschen von Gefäßen und verbessert die Sicherheit
  • Rührstäbe im Lieferumfang enthalten (2 St. 35 x 12 mm) mit PTFE-Beschichtung für chemische Beständigkeit
  • Community Design No: 003515337-0001-0002 Euro. Pat. Anw. 3 246 088 U.S.
  • Designpatent Nr. D814.045 U.S. Gebrauchsmuster ausstehend
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetischer Induktionsrührer > Produkttyp: Orbital-Plattformschüttler