Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Marke: Thermo Scientific™ 70205-154030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Octyl | |
5 μm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Phasenabdeckung mit hoher Bindung | |
C8 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4 mm | |
LC/MS-Trennung | |
Kugelförmig | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
L7 | |
Beta | |
12 % | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 150 mm x 4,0 mm (L x ID)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur