Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. p-3138123 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11522981
Marke: Thermo Scientific™ 70205124030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie Octyl
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Länge (metrisch) 125 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule