Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die Diamond Spritzentechnologie gewährleistet eine bessere Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich sowie eine mühelose Anwendung. SGE PAL Autosamplerspritzen mit 50 mm fester Kanüle mit Konusspitze eignen sich für die Autosamplermodelle CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
Marke: SGE™ 005335
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Großer Temperaturbereich bis 150 °C
- Verbesserte Laufruhe
- Speziell für PAL konzipiert
- 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
- 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
- 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
- Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
- Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
23 ga. | |
Gaschromatographie | |
100F-C/T-GT-5/0.63C | |
Konus | |
Befestigt |
0.63 mm | |
Autosampler-Spritze | |
100 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |