Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen können in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel-, Medizin- und Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt und Ingenieurwesen eingesetzt werden.
30.80 € - 32.25 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.15 in. |
Höhe (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780899
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG2C01P1 |
49 / 54 / 60 / 65°C |
32.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG5C01P1 |
116 / 121 / 127 / 132°C |
30.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG7C01P1 |
160 / 166 / 171 / 177°C |
30.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11740909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG8C01P1 |
182 / 188 / 193 / 199°C |
30.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG9C01P1 |
204 / 210 / 215 / 224°C |
30.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 ºC (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 10.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
4 mm | |
11 mm | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Yes | |
Horizontal |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 bis 60% | |
2 bis 5 s | |
7 g | |
0.43 in. | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
4 mm |