Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen können in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel-, Medizin- und Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt und Ingenieurwesen eingesetzt werden.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG7C01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11730909
  • 30.80 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 ºC (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
  • Verkauft in Einheiten von 10.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
4 mm
11 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 160°C to 177°C
177 °C
160 °C
160 / 166 / 171 / 177°C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
160°C, 166°C, 171°C, 177°C
4 mm
Single-use
0.15 in.
40 bis 60%
Polyester, Acrylklebstoff
Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 160°C to 177°C Range 7
7 g
0.43 in.
351 °F
320 °F
320 / 331 / 340 / 351°F
Yes
±1% +1°C
Horizontal