Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ 4 Stufenmikrostreifen können in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel-, Medizin- und Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt und Ingenieurwesen eingesetzt werden.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG5C01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 ºC (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 10.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
4 mm | |
11 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 116°C to 132°C | |
132 °C | |
116 °C | |
116 / 121 / 127 / 132°C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
116°C, 121°C, 127°C, 132°C | |
4 mm |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester, Acrylklebstoff | |
Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 116°C to 132°C Range 5 | |
7 g | |
0.43 in. | |
270 °F | |
241 °F | |
241 / 250 / 261 / 270°F | |
Yes | |
±1,5 °C | |
Horizontal |