Learn More
Abeba™ Die Original-5081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
61.85 € - 65.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 5081 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15611808
|
Abeba™
5081/35 |
35 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621808
|
Abeba™
5081/36 |
36 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631808
|
Abeba™
5081/38 |
38 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641808
|
Abeba™
5081/39 |
39 |
65.10 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651808
|
Abeba™
5081/40 |
40 |
65.10 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661808
|
Abeba™
5081/41 |
41 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671808
|
Abeba™
5081/42 |
42 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681808
|
Abeba™
5081/43 |
43 |
61.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß/Minze
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
5081 |
Weiß | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |