Learn More
Abeba™ Die Original-5081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 5081/38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß/Minze
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Weiß | |
38 | |
5081 |