Learn More
Abeba™ Die Original-5081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 5081/42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15671808
  • 61.85 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Weiß/Minze
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Weiß
42
5081