Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
Marke:  Texwipe™ AMA364681B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11525325
  • 518.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
  • Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
  • Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
46 x 36 Zoll
30 Blatt/Matte
Blau
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht > Durchsichtige Folie mit blauem Boden; 30 Schicht; 36 x 46 Zoll