Learn More
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für überlegenes Leistungsverhalten gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke mit Rand aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologische Kulturen.
- Mitteldicke Wände mit Rand: für optimale Leistungsfähigkeit
- Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen von bis zu 500 °C
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Kapazität (metrisch) | 73 ml |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 50/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |