Learn More
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand
Mittelwandige Reagenzgläser mit Rand, hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleisten ein überragendes Leistungsverhalten im Vergleich zu neutralem Borosilikat- und Kalknatronglas sowie eine hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke:  Pyrex 1620/09M
100.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12579465
  • 110.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für überlegenes Leistungsverhalten gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke mit Rand aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologische Kulturen.
  • Mitteldicke Wände mit Rand: für optimale Leistungsfähigkeit
  • Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen von bis zu 500 °C
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
100 mm
100/Packung
16 mm
14 ml
Borosilikatglas
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    2
    Minuten
    7
    Sekunden
    42
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand > Kapazität: 14 ml