Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 4
164.00 € - 1530.00 €
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Kanten | Versiegelt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15604987
|
Texwipe™
TX3280 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | AlphaSat™ 10 vorbefeuchtete Wischtücher | 70 % Isopropylalkohol, 30 % WFI |
930.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15614987
|
Texwipe™
TX3285 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | AlphaSat™ 10 vorbefeuchtete Wischtücher | 70 % Isopropylalkohol |
1530.00 €
400 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11585355
|
Texwipe™
TX1012 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Alpha™ 10 trockene Tücher | Trockener Wischer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Vectra™ verarbeitet – mit freihändiger, kontinuierlicher Herstellungsreinigung und Inspektion
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Patentiertes, versiegeltes Wischtuch für geringstmögliche lösbare Fasern und Partikel
- Optimale Balance zwischen Wischeffizienz, Abriebfestigkeit und Saugfähigkeit
- Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Tocken oder steril und mit Isopropanol vorgesättigt erhältlich. Basisgewicht: 130 g/m2. Sterile Wischtücher 19-130-2061 Packung mit 50 Wischtücher/Flatpack,5 Flatpacks/Karton; 19-165-653 Packung mit 20 Wischtüchern pro FlexPack, 20 FlexPacks/Karton.
Spezifikation
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Versiegelt | |
Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen |