Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 4
Marke: Texwipe™ TX3285
1393.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 67-63-0 Netto-Gewicht : 7.00200kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Vectra™ verarbeitet – mit freihändiger, kontinuierlicher Herstellungsreinigung und Inspektion
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Patentiertes, versiegeltes Wischtuch für geringstmögliche lösbare Fasern und Partikel
- Optimale Balance zwischen Wischeffizienz, Abriebfestigkeit und Saugfähigkeit
- Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Tocken oder steril und mit Isopropanol vorgesättigt erhältlich. Basisgewicht: 130 g/m2. Sterile Wischtücher 19-130-2061 Packung mit 50 Wischtücher/Flatpack,5 Flatpacks/Karton; 19-165-653 Packung mit 20 Wischtüchern pro FlexPack, 20 FlexPacks/Karton.
Spezifikation
AlphaSat™ 10 vorbefeuchtete Wischtücher | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
70 % Isopropylalkohol |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Versiegelt | |
Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol