Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten
Artikelnummer. 11585355 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Alpha™ 10 trockene Tücher
AlphaSat™ 10 vorbefeuchtete Wischtücher
Sättigungslösung:
70 % Isopropylalkohol
70 % Isopropylalkohol, 30 % WFI
Trockener Wischer
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 11585355
Marke: Texwipe™ TX1012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 4
  • Vectra™ verarbeitet – mit freihändiger, kontinuierlicher Herstellungsreinigung und Inspektion
  • Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Patentiertes, versiegeltes Wischtuch für geringstmögliche lösbare Fasern und Partikel
  • Optimale Balance zwischen Wischeffizienz, Abriebfestigkeit und Saugfähigkeit
  • Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Tocken oder steril und mit Isopropanol vorgesättigt erhältlich. Basisgewicht: 130 g/m2. Sterile Wischtücher 19-130-2061 Packung mit 50 Wischtücher/Flatpack,5 Flatpacks/Karton; 19-165-653 Packung mit 20 Wischtüchern pro FlexPack, 20 FlexPacks/Karton.
Spezifikation
Produkttyp Alpha™ 10 trockene Tücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Flächengewicht 135
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
Sättigungslösung Trockener Wischer