Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 420521000
36.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Tetramethylammonium hydroxide | |
75-59-2, 7732-18-5 | |
Farblos bis hellgelb | |
102.0°C | |
Kunststoffflasche | |
(CH3)4NOH | |
MFCD00008280 | |
04,5 | |
15,9371 | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
Tetramethylazanium;Hydroxid | |
60966 | |
91.15 | |
Lösung |
25% in Water | |
-25.0°C | |
1.0140g/mL | |
>95°C | |
C4H13NO | |
1.3780 to 1.3840 (20°C, 589nm) | |
100 g | |
11,514 | |
1.014 | |
Solubility in water: soluble. | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] | |
91.15 | |
3.13 mPa.s (19°C) | |
23 to 27% |
Sicherheit und Handhabung
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylammoniumhydroxide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0444680 | Analysenzertifikat | 29/01/2024 | 420520010,420521000,420520050 |
A0457973 | Analysenzertifikat | 08/12/2023 | 420520010,420521000,420520050 |
A0432372 | Analysenzertifikat | 16/01/2023 | 420520010,420521000,420520050 |
A0400260 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 420520010,420521000,420520050 |
A0414852 | Analysenzertifikat | 16/06/2021 | 420520010,420521000,420520050 |