Learn More
Mettler Toledo™ uPlace Elektrodenhalter mit vertikaler Elektrodenführung
Geeignet für das SevenCompact S220 pH-/Ionen-Messgerät und das S230 Leitfähigkeitsmessgerät.
Marke:  Mettler Toledo™ 30019823
249.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11384203
  • 301.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • uPlace Elektrodenhalter mit der perfekt vertikalen uPlace-Bewegung hilft Ihnen, Ihre Elektrode in die für Ihre Probe am besten geeignete Position zu bringen
  • Dies ermöglicht schnellere Messungen und verringert das Risiko, dass das Probengefäß umkippt oder der Sensor beschädigt wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
uPlace-Elektrodenhalter
Der uPlace-Elektrodenhalter mit der perfekt vertikalen uPlace-Bewegung hilft Ihnen, Ihre Elektrode an die für Ihre Probe optimale Position zu bringen
SevenCompact S220 pH/Ionenmessgerät und S230 Leitfähigkeitsmessgerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ uPlace Elektrodenhalter mit vertikaler Elektrodenführung > uPlace-Elektrodenhalter