Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 KF-Modul-Titrator mit auswechselbarem 10 ml-Kopf
Automatischer Titrator mit auswechselbaren Köpfen für die potentiometrische Titration und die volumetrische KF-Titration. TitroLine™ 7750 vereint die Merkmale des potentiometrischen Titrators TitroLine™ 7000 und des volumetrischen Karl-Fischer Titrators TitroLine™ 7500.
Marke:  SI Analytics™ 285220940
Artikelnummer. 15514923
  • 9720.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Die Reagenziendaten werden sicher in intelligenten und austauschbaren Modulen gespeichert
  • Umfasst bis zu drei USB-, ein LAN- und zwei RS232-Anschlüsse für die Erweiterung und den Anschluss von Geräten
  • Exportieren Sie die Ergebnisse als PDF oder CSV oder auch in Netzwerken
  • Die automatische drahtlose Erkennung von SI Analytics ID-Elektroden garantiert präzise Kalibrierungen und Messungen
  • Hochauflösende pH/mV-Elektrode und Temperatureingänge für pH-, ISE-, Redox- (ORP) oder photometrische Titrationen
  • Perfekt für nichtwässrige Titrationen wie Säure- und Basenzahlen in Ölen (TAN und TBN)
  • Polarisierbarer Elektrodeneingang für festgelegte Endpunkt-Titrationen (Dead-stop + KF)
  • Linearer (Festwert) und dynamischer Äquivalenzpunkt-Titrationsmodus und Titration zum Endpunkt
  • pH-Stat-Titrationen
  • Volumetrische KF-Titrationen
  • Einzelne und kontinuierliche Messung
  • Formel-Editor für individuelle Berechnungen
  • Anwenderverwaltung/Passwort
  • Titrationen mit dem neuen photometrischen Sensor OptiLine 6
  • Dosierung über bis zu zwei angeschlossene Kolbenbüretten pro Methode
  • Titration mit externer Kolbenbürette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EMV-Kompatibilität gemäß der Richtlinie des Rates: 2004/108/EG; angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2006; Niederspannungsrichtlinie gemäß EG-Richtlinie 2006/95/EG, Testbasis EN 61 010, Teil 1
Grundeinheit mit 10 auswechselbaren Köpfen, TM 235 KF Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100, Starterkit, Stromversorgung 100 bis 240 V
Polypropylen-Gehäuse, polyesterbeschichtete Tastatur
–2000 bis +2000 bis 0,1 ± 1
Max. 80 % bei Temperaturen bis 31 °C, lineare Abnahme bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 40 °C
50 bis 1000 U/min
10 °C bis 40 °C
100 bis 240 V, Eingangsleistung: 30 VA
3 x USB (2 x USB-A und 1 x USB-B), 2 x RS-232-C und 1 x LAN
pH/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer. Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder BNC mit RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
100 bis 240 V; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 30 VA
–3,0 bis 18,00 bis 0,002 ± 1
20,000 Schritte
Pt 1000 bis 75 °C bis 95 °C/NTC 30 kOhm –40 °C bis +125 °C
250 x 80 x 130 mm (Höhe ohne Halterungsgestell)
50/60 Hz
Name des Produkts
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 KF-Modul-Titrator mit auswechselbarem 10 ml-Kopf > 3 x USB (2 x USB-A und 1 x USB-B), 2 x RS-232-C und 1 x LAN