Learn More
Tetrahydrofuran, Spektralphotometrie-Gütegrad, >99.7 %, ChemSeal, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344777
Tetrahydrofuran, Spektralphotometrie-Gütegrad, >99.7 %, ChemSeal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344777
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11344777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041819.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt °C to 108°C
Namenshinweis Unstable
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.889
Siedepunkt 66°C
Menge 1 L
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT30K877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number041819.M1,041819.AK,041819.K2
ChargennummerR01K768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number041819.M1,041819.AK,041819.K2
ChargennummerM19K710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number041819.M1,041819.AK,041819.K2
ChargennummerW13J836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number041819.M1,041819.AK,041819.K2
ChargennummerN28I771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number041819.M1,041819.AK,041819.K2
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, Spektralphotometrie-Gütegrad, >99.7 %, ChemSeal, Thermo Scientific Chemicals >