Learn More
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15406065
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406065
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 15406065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022904.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt °C to 108°C
Namenshinweis Unstable
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.889
Siedepunkt 66°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
ChargennummerP14L724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Chargennummer62400323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
ChargennummerM30L703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Chargennummer62500017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >