Learn More
tert-Butylethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
81.30 € - 794.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS 637-92-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00009225
InChI-Schlüssel NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC-Name 2-Ethoxy-2-Methylpropan
SMILES CCOC(C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11440018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.06
5 g
81.30 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11450018
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.14
25 g
256.28 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11460018
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.22
100 g
794.96 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Ethylether wird als Oxygenat-Benzin-Additiv-Oxygenat während seiner Produktion aus Rohöl verwendet. Wird als Extraktionsmittel im menschlichen Urin verwendet, indem es einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Adsorptionsmittel verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Kraftstoffkomponente im Benzin, um seine Oktanzahl zu erhöhen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Neopren, n-Butyl und Urethan. Kann mit Luft reagieren, wodurch Peroxide gebildet werden.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
637-92-3
102.18
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
12512
CCOC(C)(C)C
C6H14O
MFCD00009225
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
2-Ethoxy-2-Methylpropan
Spezifikation
tert-Butyl ethyl ether
-94°C
72°C to 73°C
C6H14O
MFCD00009225
1731469
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
2-Ethoxy-2-Methylpropan
12512
99%
637-92-3
0.75
−19°C (−2°F)
1.375
UN1179
14,3774
Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
CCOC(C)(C)C
102.18
102.18
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H331-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ETHYL BUTYL ETHER
missing translation for 'einecsNumber' : 211-309-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KN4730200
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • tert-Butyl ethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl tert-butyl ether