Learn More
tert-Butylethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440018
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Ethylether wird als Oxygenat-Benzin-Additiv-Oxygenat während seiner Produktion aus Rohöl verwendet. Wird als Extraktionsmittel im menschlichen Urin verwendet, indem es einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Adsorptionsmittel verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Kraftstoffkomponente im Benzin, um seine Oktanzahl zu erhöhen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Neopren, n-Butyl und Urethan. Kann mit Luft reagieren, wodurch Peroxide gebildet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-92-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00009225
InChI-Schlüssel NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC-Name 2-Ethoxy-2-Methylpropan
SMILES CCOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl ethyl ether
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 0.75
Siedepunkt 72°C to 73°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Brechungsindex 1.375
Menge 5 g
UN-Nummer UN1179
Beilstein 1731469
Merck Index 14,3774
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl ethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl tert-butyl ether