Learn More
VACUUBRAND™ Einlassstelle 2 Ventil
Artikelnummer. 11930162 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Modell:
Ventil, 90°
Ventilkopf EX, doppelt, 180°
Ventilkopf EX, doppelt, 90°
Ventilkopf IN, doppelt, 180°
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11930162
Marke: VACUUBRAND™ 20636748