Learn More
TAPS, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435539
TAPS, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435539
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 15435539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63268.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TAPS, is used in biochemistry and molecular biology. TAPS has been utilized in capillary electrophoresis of such materials as DNA and DNA-dye complexes. Dyes have been separated by planar chromatography with electro osmotic flow with 1 mM TAPS in the mobile phase. The stability constants of metal ions with TAPS have been investigated by capillary electrophoresis. TAPS has also been shown to inhibit connexin channel activity. The activity of various mutants of carbonic anhydrase I and carbonic anhydrase II has been studied in a variety of buffers, including TAPS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TAPS wird in der Biochemie und Molekularbiologie verwendet. TAPS wurde bei der Kapillarelektrophorese von Materialien wie DNA- und DNA-Farbstoffkomplexen verwendet. Farbstoffe wurden durch planare Chromatographie mit elektroosmotischem Fluss mit 1 mM TAPS in der mobilen Phase getrennt. Die Stabilitätskonstanten von Metallionen mit TAPS wurden durch Kapillarelektrophorese untersucht. Für TAPS wurde auch gezeigt, dass es die Aktivität des Connexin-Kanals hemmt. Die Aktivität verschiedener Mutanten der Carboanhydrase I und der Carboanhydrase II wurde in einer Vielzahl von Puffern, einschließlich TAPS, untersucht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (333.33 mg/ml).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91000-53-2
Spezifikation
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
Molekulargewicht 265,256
pH 8,5
Menge 100 ml
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP29L516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberJ63268.AE
ChargennummerX23K543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ63268.AE
ChargennummerW16K524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberJ63268.AE
ChargennummerR18K517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog NumberJ63268.AE
ChargennummerM16K529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberJ63268.AE
Name des Produkts
TAPS, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals >