Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06005288
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Graduierung
- Mit Laborflansch (LF)
- Mit Nut
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
10 l | |
330 mm | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Laborflansch 100 LF | |
280 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig > 10 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur