Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Dialysescheiben aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 10577124
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
Durchmesser (metrisch):
47 mm
Membran:
Spektren/Por 2
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10577124
Marke: Spectrum™ 132480
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Hydrophil
  • Symmetrische Porosität
  • Trägt keine feste Ladung
  • Adsorbiert die meisten gelösten Substanzen nicht
  • pH-Grenzwerte: 2 bis 12
  • Trocken mit Glyzerin verpackt (mit Wasser ausspülen)
Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Spezifikation
Produkttyp RC-Dialysescheibe
MWCO 12 bis 14 kDa
Membran Spektren/Por 2
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Menge 50 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung