Learn More
Brady™ Tamper-evident Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
46.76 € - 77.24 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL- und CSA-zugelassen |
Klebstofftyp | Acrylic |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11582555
|
Brady™
011222 |
12.7 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
11542565
|
Brady™
011228 |
25.4 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | N/A | ||||
11512565
|
Brady™
011225 |
50.8 mm | 54 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung | |
1 | |
-20°C to +100°C |
UL- und CSA-zugelassen | |
White | |
Tamper-evident Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme | |
Rechteck | |
0.08 mm |