Learn More
Brady™ Tamper-evident Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
Marke:  Brady™ 011225
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11512565
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acrylic
Glanz
Thermotransfer
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
1
Rechteck
0.08 mm
25.4 mm
50.8 mm
UL- und CSA-zugelassen
White
Tamper-evident Polyester
Unsteril
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme
100 Etiketten
-20°C to +100°C
54 mm
25.4 mm
50.8 mm