Learn More
Brady™ Tamper-evident Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
Marke: Brady™ 011228
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.08 mm | |
38.1 mm | |
25.4 mm |
UL- und CSA-zugelassen | |
White | |
Tamper-evident Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme | |
250 Etiketten | |
-20°C to +100°C | |
28.6 mm | |
38.1 mm | |
25.4 mm |