Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Artikelnummer. p-200008745
Click to view available options
Farbstofftyp:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Menge:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10237582
Marke: Invitrogen™ S34854
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
SYTO 9 grün fluoreszierender Nukleinsäure-Färbemittel färbt nachweislich lebende und tote Gram-positive und Gram-negative Bakterien und ist eine Komponente der LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits (L-7007, L-7012, L-13152).
Analyse von Bakterien, bakterieller Viabilitäts- & Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Zell-Tracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, mikrobielle Verfolgung, mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Konzentration 5 mM
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich RNA: 486 nm, DNA: 485 nm
Farbstofftyp SYTO 9 Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 100 μL
Volumen (metrisch) 100 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission RNA: 501 nm, DNA: 498 nm
Produktlinie SYTO
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszent
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Nukleinsäuren