Learn More
Socorex™ Spritze
Artikelnummer. p-8007533
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 1 ml
0.2 bis 5 ml
0.5 bis 2 ml
1 bis 10 ml
1 bis 20 ml
1 bis 30 ml
1 bis 50 ml
10 bis 150 ml
10 bis 200 ml
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock-Düse
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10477072
Marke: Socorex™ 155.0502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Resistente Spritzen aus Borosilikatglas können sterilisiert und wiederverwendet werden. Socorex™ Dosys™ Ganzglas-Spritzen sind eine kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff und lassen sich einfach zur Reinigung zerlegen.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas.
  • Hervorragende Chemikalien-, Wärme- und Stoßbeständigkeit.
  • Kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff.
  • Präzisionsgefertigter Kolben und Zylinder.
  • Hervorragende Anpassung und Flüssigkeitsdichtigkeit (nicht gasdicht).
  • Permanente, gut sichtbare Graduierungen.
  • Luer-Lock-Stutzen aus Glas und Metall erhältlich.
  • Kann bei Temperaturen bis zu 160 °C / 320 °F verwendet werden
  • Einfache Zerlegung und Reinigung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Glas, Glas (Zylinder), Glas (Kolben), Metall (Spitze)
Produkttyp Spritze
Graduierungen 0,1 mL
Menge 3/Pckg.
Volumen (metrisch) 0.5 bis 2 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja