missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUSD2 Antibody (1279A) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB90562X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SUSD2 Monoclonal antibody specifically detects SUSD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spezifikation
SUSD2 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 532 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
1279A | |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
BK65A6.2, FLJ22778, Sushi domain (SCR repeat) containing, sushi domain containing 2, sushi domain-containing protein 2 | |
HEK293 human embryonic kidney cell line-derived human SUSD2, Met1-Ala785, Accession # Q9UGT4 | |
0.1 mL | |
Cancer | |
56241 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SUSD2 Antibody (1279A) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur